Läs mer
fenazin etosulfat,∽ 95 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11465955 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11465955 5 g 5g
11455955 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11465955 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210095605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5300.00 SEK
    5047.62 SEK / 5g
    Save 252.38 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 10510-77-7
Molekylformel C16H18N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 334.39
MDL-nummer MFCD00050286
InChI-nyckel VDJKJPMLWJWQIH-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenazine ethosulfate, 5-ethylphenazine, n-ethylphenazonium ethosulfate, 5-ethylphenazinium ethyl sulphate, 5-ethylphenazin-5-ium ethyl sulfate, 5-ethylphenazinium ethylsulfate, phenazinium, 5-ethyl-, ethyl sulfate, 5-ethylphenazine, ethyl sulfate salt, ccris 5619, n-ethyldibenzopyrazine ethyl sulfate salt
PubChem CID 82688
IUPAC-namn 5-etylfenazin-5-ium;etylsulfat
LEDER CC[N+]1=C2C=CC=CC2=NC3=CC=CC=C31.CCOS(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenazine ethosulfate
Färg Orange-gul
Analysprocentintervall ∽95 %
Kvantitet 5 g
Formel vikt 334.4
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenazine Ethosulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenazine Ethosulfate