Läs mer
fenazin etosulfat, MP Biomedicals
Produktkod. 11495833 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495833 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 11495833 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02100956.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    761.00 SEK
    724.43 SEK / 500mg
    Save 36.57 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
  • Fenazinetosulfat är en mellanprodukt
  • Används för att detektera kväveoxidredukatasaktivitet tillsammans med askorbinsyra
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PHENAZINE ETHOSULFATE
CAS 10510-77-7
Smältpunkt 173 °C till 175 °C (litteratur)
Färg Gult
Molekylformel C16H18N2O4S
Linjär formel C16H18N2O4S
MDL-nummer MFCD00050286
Kvantitet 500 mg
Synonym phenazine ethosulfate, 5-ethylphenazine, n-ethylphenazonium ethosulfate, 5-ethylphenazinium ethyl sulphate, 5-ethylphenazin-5-ium ethyl sulfate, 5-ethylphenazinium ethylsulfate, phenazinium, 5-ethyl-, ethyl sulfate, 5-ethylphenazine, ethyl sulfate salt, ccris 5619, n-ethyldibenzopyrazine ethyl sulfate salt
Löslighetsinformation Löslig i vatten (10 mg/ml – klar, gul lösning) eller etanol (50 mg/ml – klar, mörkgul till orange lösning)
InChI-nyckel VDJKJPMLWJWQIH-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC[N+]1=C2C=CC=CC2=NC3=CC=CC=C31.CCOS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn 5-etylfenazin-5-ium;etylsulfat
Molekylvikt (g/mol) 334.39
PubChem CID 82688
Formel vikt 334.4
Procent renhet ∼95 %
Fysisk form Pulver