Läs mer
Fenazin-ethosulfat, TRC
Produktkod. 30425864
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30425864 1 g
30420737 500 mg
30425610 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30425864 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2953781G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10510-77-7
Molekylformel C14H13N2 .C2H5O4S
Molekylvikt (g/mol) 334.4
Synonym N-Ethylphenazinium Ethyl Sulfate, N-Ethylphenazonium Ethyl Sulfate, NSC 402863
IUPAC-namn (E)-3-(2,5-dimetylanilino)-1-fenylprop-2-en-1-one
LEDER Cc1ccc(C)c(N\C=C\C(=O)c2ccccc2)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenazine Ethosulfate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H17NO/c1-13-8-9-14(2)16(12-13)18-11-10-17(19)15-6-4-3-5-7-15/h3-12,18H,1-2H3/b11-10+
Formel vikt 251.131