Läs mer
Fenazinmethosulfat, 98+%
Produktkod. 15423248
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15423248 5 g 5g
15433248 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15423248 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56718.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2214.46 SEK
    1988.65 SEK / 5g
    Save 225.81 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 299-11-6 | C14H14N2O4S | 306,336 g/mol
Det används med askorbinsyra för att bestämma kväveoxidreduktasaktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Den används med askorbinsyra
för att bestämma kväveoxidreduktasaktivitet.
Löslighet
Lösligt i vatten. (100 g/L vid °20 C)
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara vid -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 299-11-6
Molekylformel C14H14N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 306.336
MDL-nummer MFCD00011923
InChI-nyckel RXGJTUSBYWCRBK-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenazine methosulfate, 5-methylphenazin-5-ium methyl sulfate, 5-methylphenazinium methyl sulfate, n-methylphenazonium methosulfate, phenazine methosulphate, methylphenazonium methosulfate, 5-methylphenazine methylsulfate, n-methylphenazinium methosulfate, n-methylphenazonium methosulphate, phenazinium, 5-methyl-, methyl sulfate
PubChem CID 9285
ChEBI CHEBI:8055
IUPAC-namn 5-metylfenazin-5-ium;metylsulfat
LEDER C[N+]1=C2C=CC=CC2=NC3=CC=CC=C31.COS(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenazine methosulfate
Kvantitet 5 g
Beilstein 3898869
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten. (100g/L vid 20 °C)
Formel vikt 306.34
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenazine methosulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenazine methosulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.