Läs mer
fenazin metosulfat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11334189 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334189 1 g 1g
11344189 5 g 5g
11358539 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11334189 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210095501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    773.00 SEK
    736.11 SEK / 1g
    Save 36.89 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 299-11-6
Molekylformel C14H14N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 306.336
InChI-nyckel RXGJTUSBYWCRBK-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenazine methosulfate, 5-methylphenazin-5-ium methyl sulfate, 5-methylphenazinium methyl sulfate, n-methylphenazonium methosulfate, phenazine methosulphate, methylphenazonium methosulfate, 5-methylphenazine methylsulfate, n-methylphenazinium methosulfate, n-methylphenazonium methosulphate, phenazinium, 5-methyl-, methyl sulfate
PubChem CID 9285
ChEBI CHEBI:8055
IUPAC-namn 5-metylfenazin-5-ium;metylsulfat
LEDER C[N+]1=C2C=CC=CC2=NC3=CC=CC=C31.COS(=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenazine methosulfate
Färg Gult
Kvantitet 1 g
Formel vikt 306.3
Fysisk form Kristaller