Läs mer
Fenazinmethosulfat, TRC
Produktkod. 30414424
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30414424 500 mg
1 options
Produktkod. 30414424 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP295385500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenazine Methosulfate
CAS 299-11-6
Molekylformel C14H14N2O4S
Kvantitet 500 mg
Synonym 5-N-Methylphenazonium Methosulfate, 9-Methylphenazinium Methyl Sulfate, N-Methylphenazine Methosulfate, N-Methylphenazinium Methosulfate, N-Methylphenazinium Methyl Sulfate, N-Methylphenazonium Methosulfate, N-Methylphenazonium Methosulphate, NSC 34661, PMS, PMS (pharmaceutical), Phenazine Methosulfate, Phenazine Methosulphate
InChI formel InChI=1S/C13H11N2.CH4O4S/c1-15-12-8-4-2-6-10(12)14-11-7-3-5-9-13(11)15;1-5-6(2,3)4/h2-9H,1H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
LEDER COS(=O)(=O)[O-].C[n+]1c2ccccc2nc3ccccc13
IUPAC-namn 5-metylfenazin-5-ium; Metylsulfat
Molekylvikt (g/mol) 306.34
Formel vikt 306.0674