Läs mer
Fenazin, TRC
Produktkod. 30425865
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30425865 25 g
1 options
Produktkod. 30425865 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP29538325G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenazine
CAS 92-82-0
Molekylformel C12 H8 N2
Kvantitet 25 g
Synonym Phenazine (8CI','9CI','ACI), 9,10-Diazaanthracene, Azophenylene, Dibenzopyrazine, NSC 13157
InChI formel InChI=1S/C12H8N2/c1-2-6-10-9(5-1)13-11-7-3-4-8-12(11)14-10/h1-8H
LEDER c1ccc2nc3ccccc3nc2c1
IUPAC-namn fenazin
Molekylvikt (g/mol) 180.21
Formel vikt 180.0687