Läs mer
Fenazon, LoGiCal
Produktkod. 30459149
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459149 10 mg
1 options
Produktkod. 30459149 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0036.05
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenazone
CAS 60-80-0
Analyt- eller komponentnamn Phenazone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H12 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Phenazone, Propyphenazone Imp. A (EP), 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, Antipyrine, 1,5-Dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydropyrazol-3-one, 1-Phenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolone, 2,3-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 2,3-Dimethyl-1-phenyl-5-pyrazolone, Analgesin, Analgesine, Anodynin, Anodynine, Antipirin, Antipyrin, Apirelina, Azophen, Azophene, Dentigoa N, Dimethyloxychinizin, Dimethyloxyquinazine, Eu-Med mono, Fenazone, Methozin, NSC 7945, Oxydimethylquinazine, Parodyne, Phenazon, Phenazone (pharmaceutical), Phenylon, Phenylone, Pyrazophyl, Sedatin, Sedatine, Propyphenazone Impurity A
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O/c1-9-8-11(14)13(12(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CN1N(C(=O)C=C1C)c2ccccc2
IUPAC-namn 1,5-dimetyl-2-fenylpyrazol-3-ett
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 188.23
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 188,095 g/mol