Läs mer
Phenazopyridine Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenazopyridine Hydrochloride |
| CAS | 136-40-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Phenazopyridine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H11 N5 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2,6-Pyridinediamine, 3-(2-phenyldiazenyl)-, hydrochloride (1:1), 2,6-Pyridinediamine, 3-(phenylazo)-, monohydrochloride (9CI), Pyridine, 2,6-diamino-3-(phenylazo)-, monohydrochloride (8CI), 2,6-Diamino-3-phenylazopyridine hydrochloride, 2,6-Diamino-3-phenylazopyridine monohydrochloride, Azodyne, Bisteril, Diridone, Mallophene, NC 150, Phenazodine, Phenazopyridine hydrochloride, Phenazopyridinium chloride, Phenylazo tablets, Pirid, Pyridacil, Pyridiate, Pyridium, Pyripyridium, Sedural, Uridinal, Urisept, Urodine, W 1655, beta-Phenylazo-alpha,alpha'-diaminopyridine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N5.ClH/c12-10-7-6-9(11(13)14-10)16-15-8-4-2-1-3-5-8;/h1-7H,(H4,12,13,14);1H/b16-15+; |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.Nc1ccc(N=Nc2ccccc2)c(N)n1 |
| Visa mer |