Läs mer
Phenazopyridine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenazopyridine Hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N5.ClH/c12-10-7-6-9(11(13)14-10)16-15-8-4-2-1-3-5-8;/h1-7H,(H4,12,13,14);1H |
| Formel vikt | 249.0781 |