Läs mer
Fencyklon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11342665
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342665 5 g 5g
11332665 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342665 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00108.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5660-91-3 | C29H18O | 382.46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5660-91-3
Molekylformel C29H18O
Molekylvikt (g/mol) 382.46
MDL-nummer MFCD00051451
InChI-nyckel MNSDGJFEKUKHGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym phencyclone, 1,3-diphenyl-2h-cyclopenta l phenanthren-2-one, 1,3-diphenylcyclopenta l phenanthren-2-one, 1,3-diphenylcyclopenta 1,2-l phenanthren-2-one
PubChem CID 97140
ChEBI CHEBI:48304
IUPAC-namn 1,3-difenylcyklopenta[l]fenantren-2-on
LEDER O=C1C(=C2C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C21)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phencyclone
Smältpunkt 245°C to 249°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2061817
Formel vikt 382.46
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.