Läs mer
Phenelzine-d4 Sulfate, TRC
Produktkod. 30422638
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30422638 25 mg -
30419773 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30422638 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP29590225MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1346605-03-5
Molekylformel C8H10D4N2O4S
Molekylvikt (g/mol) 238.3
Synonym [2-Phenyl(ethyl-d4)]hydrazine dihydrogen sulfate, [β-Phenyl(ethyl-d4)]hydrazine dihydrogen sulfate, 2-Phen(ethyl-d4)hydrazine sulfate, Estinerval-d4, Fenelzin-d4, Kalgan-d4, Mao-rem-d4, NSC 170957-d4, Nardelzine-d4, Nardil-d4, Phenelzine Acid-d4 Sulfate, Phenelzine-d4 Bisulfate, Phenelzine-d4 Dihydrogen Sulfate, Phenelzine-d4 Hydrogen Sulfate, Phen(ethyl-d4)hydrazine Sulfate, Stinerval-d4, W 1544A-d4
LEDER NNC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1=CC=CC=C1.O=S(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenelzine-d4 Sulfate
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12N2.H2O4S/c9-10-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)4/h1-5,10H,6-7,9H2;(H2,1,2,3,4)/i6D2,7D2;
Formel vikt 238.0925