missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phenelzine Sulfate, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenelzine Sulfate |
| CAS | 156-51-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Phenelzine Sulfate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H12 N2 . H2 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Hydrazine, (2-phenylethyl)-, sulfate (1:1), Hydrazine, phenethyl-, sulfate (1:1) (8CI), (2-Phenylethyl)hydrazine dihydrogen sulfate, 2-Phenethylhydrazine sulfate, Estinerval, Fenelzin, Kalgan, Mao-rem, NSC 170957, Nardelzine, Nardil, Phenalzine dihydrogen sulfate, Phenelzine acid sulfate, Phenelzine bisulfate, Phenelzine dihydrogen sulfate, Phenelzine hydrogen sulfate, Phenelzine sulfate, Phenethylhydrazine sulfate, Stinerval, W 1544A, (beta-Phenylethyl)hydrazine dihydrogen sulfate, (beta-Phenylethyl)hydrazine sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2.H2O4S/c9-10-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)4/h1-5,10H,6-7,9H2;(H2,1,2,3,4) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | NNCCc1ccccc1.OS(=O)(=O)O |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?