missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phenelzine Sulfate, Mikromol™

Produktkod. 18060960
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18060960 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18060960 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1472.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Phenelzine Sulfate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Phenelzine Sulfate
CAS 156-51-4
Analyt- eller komponentnamn Phenelzine Sulfate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H12 N2 . H2 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Hydrazine, (2-phenylethyl)-, sulfate (1:1), Hydrazine, phenethyl-, sulfate (1:1) (8CI), (2-Phenylethyl)hydrazine dihydrogen sulfate, 2-Phenethylhydrazine sulfate, Estinerval, Fenelzin, Kalgan, Mao-rem, NSC 170957, Nardelzine, Nardil, Phenalzine dihydrogen sulfate, Phenelzine acid sulfate, Phenelzine bisulfate, Phenelzine dihydrogen sulfate, Phenelzine hydrogen sulfate, Phenelzine sulfate, Phenethylhydrazine sulfate, Stinerval, W 1544A, (beta-Phenylethyl)hydrazine dihydrogen sulfate, (beta-Phenylethyl)hydrazine sulfate
InChI formel InChI=1S/C8H12N2.H2O4S/c9-10-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)4/h1-5,10H,6-7,9H2;(H2,1,2,3,4)
LEDER NNCCc1ccccc1.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn 2-phenylethylhydrazine;sulfuric acid
Molekylvikt (g/mol) 234.27
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 234.0674 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.