Läs mer
Phenelzine Sulfate, TRC
Produktkod. 30414891
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30414891 5 g
1 options
Produktkod. 30414891 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2959005G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenelzine Sulfate
CAS 156-51-4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C8 H12 N2 . H2 O4 S
Kvantitet 5 g
Synonym Hydrazine','(2-phenylethyl)-','sulfate (1:1), Hydrazine','phenethyl-','sulfate (1:1) (8CI), (2-Phenylethyl)hydrazine dihydrogen sulfate, (β-Phenylethyl)hydrazine dihydrogen sulfate, (β-Phenylethyl)hydrazine sulfate, 2-Phenethylhydrazine sulfate, Estinerval, Fenelzin, Kalgan, Mao-rem, NSC 170957, Nardelzine, Nardil, Phenalzine dihydrogen sulfate, Phenelzine acid sulfate, Phenelzine bisulfate, Phenelzine dihydrogen sulfate, Phenelzine hydrogen sulfate, Phenelzine sulfate, Phenethylhydrazine sulfate, Stinerval, W 1544A
InChI formel InChI=1S/C8H12N2.H2O4S/c9-10-7-6-8-4-2-1-3-5-8;1-5(2,3)4/h1-5,10H,6-7,9H2;(H2,1,2,3,4)
LEDER NNCCc1ccccc1.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn 2-phenylethylhydrazine;sulfuric acid
Molekylvikt (g/mol) 234.27
Formel vikt 234.0674