Läs mer
Fenetylalkohol, 99 %
Produktkod. 10246563 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
250ml
5ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10246563 100 mL Glasflaska 100ml
10133230 5 mL Glasflaska 5ml
10521784 250 mL Glasflaska 250ml
10123230 1 L Glasflaska 1 L
10562141 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10792754 10 L Plasttrumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10246563 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130181000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 60-12-8 | C8H10O | 122,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-12-8
Molekylformel C8H10O
Molekylvikt (g/mol) 122.17
MDL-nummer MFCD00002886
InChI-nyckel WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
PubChem CID 6054
ChEBI CHEBI:49000
LEDER OCCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenethyl alcohol
Smältpunkt -27,0 °C
Färg Färglös
Densitet 1.0200g/mL, 1.02
Kokpunkt 219,0 °C
Flampunkt 102 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2CH2OH
Brytningsindex 1,5300 till 1,5350
Kvantitet 100 mL
Beilstein 06, 478
Merck Index 15, 7338
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 20 g/L (20 °C). Andra lösligheter: blandbart med alkohol och eter
IUPAC-namn 2-fenyletanol
Viskositet 7,58 mPa (25 °C)
Formel vikt 122.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenethyl alcohol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.