Läs mer
Fetenylalkohol, LoGiCal
Produktkod. 30458380
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458380 10 mg
1 options
Produktkod. 30458380 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0953.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylethanol
CAS 60-12-8
Analyt- eller komponentnamn 2-Phenylethanol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H10 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Phenethyl Alcohol, 2-Phenlylerthanol, Benzeneethanol, (2-Hydroxyethyl)benzene, 2-Phenethanol, 2-Phenethyl alcohol, 2-Phenyl-1-ethanol, 2-Phenylethanol, 2-Phenylethyl alcohol, Benzyl carbinol, Ethanol, 2-phenyl-, NSC 406252, PEA, Phenethanol, Phenylethanol, Phenylethyl alcohol, beta-(Hydroxyethyl)benzene, beta-PEA, beta-Phenethanol, beta-Phenethyl alcohol, beta-Phenylethanol, beta-Phenylethyl alcohol, 2-phenylethylalcohol
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Lösningstyp Snyggt
LEDER OCCc1ccccc1
IUPAC-namn 2-fenyletanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 122.16
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 122,0732 g/mol