Läs mer
Fetenylalkohol, Mikromol™
Produktkod. 18050300
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
18050300 500 mg
1 options
Produktkod. 18050300 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0953.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Fetenylalkohol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylethanol
CAS 60-12-8
Analyt- eller komponentnamn 2-Phenylethanol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H10 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Phenethyl Alcohol, 2-Phenlylerthanol, Benzeneethanol, (2-Hydroxyethyl)benzene, 2-Phenethanol, 2-Phenethyl alcohol, 2-Phenyl-1-ethanol, 2-Phenylethanol, 2-Phenylethyl alcohol, Benzyl carbinol, Ethanol, 2-phenyl-, NSC 406252, PEA, Phenethanol, Phenylethanol, Phenylethyl alcohol, beta-(Hydroxyethyl)benzene, beta-PEA, beta-Phenethanol, beta-Phenethyl alcohol, beta-Phenylethanol, beta-Phenylethyl alcohol, 2-phenylethylalcohol
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
LEDER OCCc1ccccc1
IUPAC-namn 2-fenyletanol
Molekylvikt (g/mol) 122.16
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 122,0732 g/mol