Läs mer
Fetenylalkohol, TRC
Produktkod. 30135896
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135896 10 g
30134996 25 g
30011847 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135896 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP29600010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-12-8
Molekylformel C8 H10 O
Molekylvikt (g/mol) 122.16
Synonym Phenethyl Alcohol, 2-Phenlylerthanol, Benzeneethanol, (2-Hydroxyethyl)benzene, β-(Hydroxyethyl)benzene, β-PEA, β-Phenethanol, β-Phenethyl alcohol, β-Phenylethanol, β-Phenylethyl alcohol, 2-Phenethanol, 2-Phenethyl alcohol, 2-Phenyl-1-ethanol, 2-Phenylethanol, 2-Phenylethyl alcohol, Benzyl carbinol, Ethanol, 2-phenyl-, NSC 406252, PEA, Phenethanol, Phenylethanol, Phenylethyl alcohol
IUPAC-namn 2-fenyletanol
LEDER OCCc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Phenylethanol
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Formel vikt 122.0732
Procent renhet >95%