Läs mer
Fetenylisocyanat, TRC
Produktkod. 30423681
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30423681 5 g
1 options
Produktkod. 30423681 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3353405G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenethyl Isocyanate
CAS 1943-82-4
Molekylformel C9H9NO
Kvantitet 5 g
Synonym (2-Isocyanatoethyl)benzene, 2-Phenylethyl Isocyanate, Phenethyl Isocyanate, beta-Phenylethyl Isocyanate, Phenethyl Alcohol','Isocyanate, Isocyanic Acid','Phenethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H9NO/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-7H2
LEDER O=C=NCCc1ccccc1
IUPAC-namn 2-isocyanatoethylbenzen
Molekylvikt (g/mol) 147.17
Formel vikt 147.0684