Läs mer
Fetenylisotiocyanat, TRC
Product Code. 30138150
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
Product Code. Kvantitet
30138150 25 g
1 options
Product Code. 30138150 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP29610025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Phenylethyl Isothiocyanate
CAS 2257-09-2
Molekylformel C9 H9 N S
Kvantitet 25 g
Synonym Benzene, (2-isothiocyanatoethyl)-, Isothiocyanic acid, phenethyl ester (6CI,7CI,8CI), (2-Isothiocyanatoethyl)benzene, 1-(2-Isothiocyanatoethyl)benzene, 2-Phenylethyl isothiocyanate, Beta-phenylethyl isothiocyanate, JC 5411, NSC 87868, Phenethyl isothiocyanate, Phenethyl mustard oil, Phenylethyl isothiocyanate, Phenylethyl mustard oil, β-Phenethyl isothiocyanate, β-Phenylethyl isothiocyanate
InChI formel InChI=1S/C9H9NS/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-7H2
LEDER S=C=NCCc1ccccc1
IUPAC-namn 2-isotiocanatoethylbensen
Molekylvikt (g/mol) 163.24
Formel vikt 163.0456