Läs mer
Fenetylamin-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenethylamine-d4 |
| CAS | 87620-08-4 |
| Molekylformel | C8 2H4 H7 N |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzeneethan-d4-amine (9CI','ACI), Benzeneethan-1,1,2,2-d4-amine, Phenethylamine-d4, 2-Phenylethyl-1,1,2,2-d4-amine, 2-Phenylethylamine-1,1,2,2-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2/i6D2,7D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-fenylethanamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.2 |
| Formel vikt | 125.1143 |