missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Phenethylamine, TRC

Produktkod. 30419686
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30419686 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30419686 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP321335100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Phenylethylamine
CAS 64-04-0
Molekylformel C8 H11 N
Kvantitet 100 g
Synonym Phenethylamine (8CI), (2-Aminoethyl)benzene, (β-Aminoethyl)benzene, 1-Amino-2-phenylethane, 2-Amino-1-phenylethane, 2-Phenethylamine, 2-Phenyl-1-ethylamine, 2-Phenylethan-1-amine, 2-Phenylethanamine, 2-Phenylethaneamine, 2-Phenylethylamine, Ethanamine','2-phenyl-, N-(2-Phenylethyl)amine, NSC 10811, PEA, Phenylethylamine, o-PEA, β-Phenethylamine, β-Phenylethylamine
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2
LEDER NCCc1ccccc1
IUPAC-namn 2-phenylethanamine
Molekylvikt (g/mol) 121.18
Formel vikt 121.0891
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.