missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Phenethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Phenylethylamine |
| CAS | 64-04-0 |
| Molekylformel | C8 H11 N |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Phenethylamine (8CI), (2-Aminoethyl)benzene, (β-Aminoethyl)benzene, 1-Amino-2-phenylethane, 2-Amino-1-phenylethane, 2-Phenethylamine, 2-Phenyl-1-ethylamine, 2-Phenylethan-1-amine, 2-Phenylethanamine, 2-Phenylethaneamine, 2-Phenylethylamine, Ethanamine','2-phenyl-, N-(2-Phenylethyl)amine, NSC 10811, PEA, Phenylethylamine, o-PEA, β-Phenethylamine, β-Phenylethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2 |
| LEDER | NCCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2-phenylethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.18 |
| Formel vikt | 121.0891 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?