Läs mer
Fenetyleisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenethyl isothiocyanate |
| CAS Min % | 97.0 |
| Densitet | 1.1000g/mL |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Linjär formel | C6H5CH2CH2NCS |
| Kvantitet | 10 g |
| Merck Index | 15, 7340 |
| Formel vikt | 163.24 |
| Procent renhet | 97% |