Läs mer
Fenetyltriklorsilan, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10159979 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10159979 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10159979 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 432240010
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenethyltrichlorosilane
CAS 940-41-0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2400g/mL, 1.24
Kokpunkt 93°C to 96°C (3.0 mmHg)
Flampunkt 91°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H9Cl3Si
Brytningsindex 1.5175 to 1.5195 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00039290
Kvantitet 1 g
Synonym phenethyltrichlorosilane, trichloro 2-phenylethyl silane, 2-phenylethyl trichlorosilane, silane, trichlorophenethyl, trichlorophenethylsilane, trichloro phenethyl silane, silane, trichloro 2-phenylethyl, 1-phenyl-2-trichlorosilyl ethane, unii-iar3080y7z, trichloro-2-phenylethylsilane
InChI-nyckel FMYXZXAKZWIOHO-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl[Si](Cl)(Cl)CCC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn triklor(2-fenyletyl)silan
Molekylvikt (g/mol) 239.60
PubChem CID 70327
Formel vikt 239.61
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenethyltrichlorosilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.