Läs mer
Phenformin hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Phenformin hydrochloride is an anti-diabetic drug from the biguanide class, can activate AMPK activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenformin hydrochloride |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 834-28-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H16ClN5 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | Phenethylbiguanide hydrochloride |
| Löslighetsinformation | H2O : 12.5 mg/mL (51.71 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (4.14 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with 1M HCl) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) ∣DMF : < 1 mg/mL (insoluble) |
| Visa mer |