Läs mer
Phenformin Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenformin Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N5.ClH/c11-9(12)15-10(13)14-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2,(H6,11,12,13,14,15);1H |
| Formel vikt | 241.1094 |
| Procent renhet | >95% |