Läs mer
Phenibut Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenibut Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c11-7-9(6-10(12)13)8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13);1H |
| Formel vikt | 215.0713 |
| Procent renhet | >95% |