Läs mer
Fenidon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenidone |
| CAS | 92-43-3 |
| Molekylformel | C9H10N2O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-Phenyl-3-pyrazolidinone, 1-Phenyl-3-oxopyrazolidine, 1-Phenyl-3-pyrazolidone, 1-Phenylpyrazolidine-3-one, Fenidon, Phenidone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O/c12-9-6-7-11(10-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,12) |
| LEDER | O=C1CCN(N1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-fenylpyrazolidin-3-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.19 |
| Formel vikt | 162.0793 |