Läs mer
Phenindione, MedChemExpress
Produktkod. 16484327
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16484327 50 mg
1 options
Produktkod. 16484327 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0325
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Phenindione is an anticoagulant which functions as a Vitamin K antagonist.
Phenindione is an anticoagulant which functions as a Vitamin K antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenindione
CAS 83-12-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H10O2
Kvantitet 50 mg
Synonym Rectadione
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (449.96 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C1C(C2=CC=CC=C2)C(C3=C1C=CC=C3)=O
Molekylvikt (g/mol) 222.24
Formel vikt 222.24
Procent renhet 99.22%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation