Läs mer
Phenindione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenindione |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O2/c16-14-11-8-4-5-9-12(11)15(17)13(14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H |
| Formel vikt | 222.0681 |