Läs mer
Pheniramine Maleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pheniramine Maleate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2.C4H4O4/c1-18(2)13-11-15(14-8-4-3-5-9-14)16-10-6-7-12-17-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-10,12,15H,11,13H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| Formel vikt | 356.1736 |
| Procent renhet | >95% |