missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pheniramine, Mikromol™
Beskrivning
Pheniramine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pheniramine |
| CAS | 86-21-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pheniramine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H20 N2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Brompheniramine Maleate Imp. C (EP), Brompheniramine Imp. C (EP), (3RS)-N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine, Pheniramine, Brompheniramine Maleate Impurity C, Brompheniramine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2/c1-18(2)13-11-15(14-8-4-3-5-9-14)16-10-6-7-12-17-16/h3-10,12,15H,11,13H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)CCC(c1ccccc1)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-3-phenyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?