Läs mer
Pheniramine N-Oxide, Mikromol™
Beskrivning
Pheniramine N-Oxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pheniramine N-Oxide |
| CAS | 12656-98-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pheniramine N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H20 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Pheniramine N-oxide, 1-Phenyl-1-(2-pyridyl)-3-dimethylaminopropane N-Oxide, N,N-Dimethyl-gamma-phenyl-2-pyridinepropanamine N-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O/c1-18(2,19)13-11-15(14-8-4-3-5-9-14)16-10-6-7-12-17-16/h3-10,12,15H,11,13H2,1-2H3 |
| LEDER | C[N+](C)([O-])CCC(c1ccccc1)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-3-phenyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine oxide |
| Visa mer |