missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pheniramine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pheniramine |
| CAS | 86-21-5 |
| Molekylformel | C16 H20 N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (3RS)-N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine, Brompheniramine Maleate Imp. C (EP), 2-Pyridinepropanamine','N,N-dimethyl-γ-phenyl- (9CI','ACI), N,N-Dimethyl-γ-phenyl-2-pyridinepropanamine (ACI), Pyridine','2-[α-[2-(dimethylamino)ethyl]benzyl]- (8CI), (±)-Pheniramine, 1-Phenyl-1-(2-pyridyl)-3-di-methylaminopropane, 2-[α-(2-Dimethylaminoethyl)benzyl]pyridine, 3-Phenyl-3-(2-pyridyl)-N,N-dimethylpropylamine, NSC 47965, Pheniramine, Propheniramine, Prophenpyridamine, Pyriton, Tripoton |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2/c1-18(2)13-11-15(14-8-4-3-5-9-14)16-10-6-7-12-17-16/h3-10,12,15H,11,13H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)CCC(c1ccccc1)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-3-phenyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.34 |
| Formel vikt | 240.1626 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?