missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pheniramine, TRC

Produktkod. 30419651
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30419651 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30419651 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP29719525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pheniramine
CAS 86-21-5
Molekylformel C16 H20 N2
Kvantitet 25 mg
Synonym (3RS)-N,N-Dimethyl-3-phenyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine, Brompheniramine Maleate Imp. C (EP), 2-Pyridinepropanamine','N,N-dimethyl-γ-phenyl- (9CI','ACI), N,N-Dimethyl-γ-phenyl-2-pyridinepropanamine (ACI), Pyridine','2-[α-[2-(dimethylamino)ethyl]benzyl]- (8CI), (±)-Pheniramine, 1-Phenyl-1-(2-pyridyl)-3-di-methylaminopropane, 2-[α-(2-Dimethylaminoethyl)benzyl]pyridine, 3-Phenyl-3-(2-pyridyl)-N,N-dimethylpropylamine, NSC 47965, Pheniramine, Propheniramine, Prophenpyridamine, Pyriton, Tripoton
InChI formel InChI=1S/C16H20N2/c1-18(2)13-11-15(14-8-4-3-5-9-14)16-10-6-7-12-17-16/h3-10,12,15H,11,13H2,1-2H3
LEDER CN(C)CCC(c1ccccc1)c2ccccn2
IUPAC-namn N,N-dimethyl-3-phenyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine
Molekylvikt (g/mol) 240.34
Formel vikt 240.1626
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.