Läs mer
Phenkapton(>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenkapton |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15Cl2O2PS3/c1-3-14-16(17,15-4-2)19-8-18-11-7-9(12)5-6-10(11)13/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 375.9349 |