Läs mer
Phenmedipham, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenmedipham |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O4/c1-11-5-3-6-12(9-11)18-16(20)22-14-8-4-7-13(10-14)17-15(19)21-2/h3-10H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20) |
| Formel vikt | 300.111 |