Läs mer
Phenol-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenol 13C6 |
| CAS | 89059-34-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | 13C6H6O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Phenol-1,2,3,4,5,6-13C6, Phenol-13C6 (9CI), [13C6]-Phenol, Phenol (13C6), Phenol 13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| LEDER | O[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1 |
| IUPAC-namn | (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexatrienol |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.07 |
| Visa mer |