Läs mer
Phenol-2,4,6-d3,OD, CDN
Produktkod. 30319804
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30319804 0.1 g
30321030 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319804 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND24770.1G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Phenol-2,4,6,O-D4
CAS 80441-87-8
Molekylformel C6 D4 H2 O
Kvantitet 0.1 g
Synonym Phen-2,4,6-d3-ol-d (9 CI, ACI), 1,3,5-Trideuterio-2-deuteriooxybenzene, Phenol-2,4,6,O-D4
InChI formel InChI=1 S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7 H/i1D,4 D,5 D/hD
LEDER [2 H]Oc1c([2 H])cc([2 H])cc1[2 H]
IUPAC-namn 1,3,5-trideuterio-2-deuteriooxybenzene
Molekylvikt (g/mol) 98.136
Formel vikt 98.067 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.