Läs mer
Phenol-2,4,6-d3,OD, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenol-2,4,6,O-D4 |
| CAS | 80441-87-8 |
| Molekylformel | C6 D4 H2 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Phen-2,4,6-d3-ol-d (9 CI, ACI), 1,3,5-Trideuterio-2-deuteriooxybenzene, Phenol-2,4,6,O-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7 H/i1D,4 D,5 D/hD |
| LEDER | [2 H]Oc1c([2 H])cc([2 H])cc1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,3,5-trideuterio-2-deuteriooxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 98.136 |
| Formel vikt | 98.067 g/mol |
| Visa mer |