Läs mer
Phenol-2,4,6-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenol 2,4,6-d3 |
| CAS | 7329-50-2 |
| Molekylformel | C6 2H3 H3 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Phen-2,4,6-d3-ol, Phenol-2,4,6-d3, Phenol 2,4,6-D3, 2,4,6-Trideuteriophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1cc([2H])c(O)c([2H])c1 |
| IUPAC-namn | 2,4,6-trideuteriophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 97.13 |
| Formel vikt | 97.0607 |