Läs mer
Phenol-3,5-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenol-3,5-D2 |
| CAS | 64045-87-0 |
| Molekylformel | C6 D2 H4 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Phen-3,5-d2-ol (9 CI, ACI), 3,5-Dideuteriophenol, Phenol-3,5-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7 H/i2D,3 D |
| LEDER | [2 H]c1cc([2 H])cc(O)c1 |
| IUPAC-namn | 3,5-dideuteriophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 96.124 |
| Formel vikt | 96.054 g/mol |
| Visa mer |