Läs mer
Fenol, 99,5 %, extra rent, lösa kristaller, ostabiliserade
Produktkod. 10701444 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10701444 250 g Glasflaska 250g
10753031 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10701444 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 221752500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605.00 SEK
    526.65 SEK / 250g
    Save 78.35 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-95-2
Molekylformel C6H6O
Molekylvikt (g/mol) 94.11
MDL-nummer MFCD00002143
InChI-nyckel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC-namn fenol
LEDER OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol
Namnnotering P.A.
Aciditet (enligt Eur. Pharm.) Klarat test
Smältpunkt 39,0 °C till 42,0 °C
Färg Färglös till Vit
Densitet 1.0700g/mL, 1.07
Kokpunkt 182,0 °C
Flampunkt 79 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5OH
Kvantitet 250 g
Beilstein 06,11
Rester efter avdunstning 0,05% max.
Fieser 01,828; 13,166; 14,88
Merck Index 15,7354
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 8,4 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i AQ. alkalihydroxider, lösliga i alkohol, kloroform, eter, glycerol, koldisulfid och fasta oljor, 1g/12 ml bensen, praktiskt taget olösliga i petroleumeter
Viskositet 3,437 mPa (50 °C)
Formel vikt 94.11
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Lösa kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.