Läs mer
Fenol, 99,5 %, ostadigt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15491997
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15491997 100 g 100g
1 options
Produktkod. 15491997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044526.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94.11 g/mol
Som en föregångare till många material och användbara föreningar. Dess huvudsakliga användningsområden innebär omvandling till plast eller liknande material. Fenol och dess kemiska derivat är nyckeln för att bygga polykarbonater, epoxi, bakelit, nylon, rengöringsmedel och många farmaceutiska läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol
Namnnotering Ostabiliserad
CAS 108-95-2
Smältpunkt 40 °C till 43 °C
Densitet 1.071 g/mL
Kokpunkt 181 °C
Flampunkt 79 °C (175 °F)
Odör Sött
Molekylformel C6H6O
MDL-nummer MFCD00002143
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1671
Beilstein 969616
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,7241
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
Löslighetsinformation Måttligt löslig i vatten (8,4% @ 20 °C), alkohol, eter, kloroform, etylacetat, toluen och glycerol.
InChI-nyckel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn fenol
Molekylvikt (g/mol) 94.11
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
Formel vikt 94.11
Procent renhet 99.5%
Fysisk form Solid Melt
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.