Läs mer
Phenol, 99%, extra pure
Produktkod. p-2692026 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
50 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
50g
5kg
Produktkod. 10623892
Brand: Thermo Scientific 149340500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-95-2
Molekylformel C6H6O
Molekylvikt (g/mol) 94.11
MDL-nummer MFCD00002143
InChI-nyckel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC-namn fenol
LEDER OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol
Namnnotering 99%
Smältpunkt 39.0°C to 42.0°C
Färg Färglös
Densitet 1.0700g/mL, 1.07
Kokpunkt 182.0°C
Flampunkt 79°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5OH
Kvantitet 50 g
Beilstein 06, 110
Fieser 01,828; 13,166; 14,88
Merck Index 15, 7354
Löslighetsinformation Solubility in water: 8.4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aq. alkali hydroxides, soluble in alcohol, chloroform, ether, glycerol,, carbon disulfide and fixed oils, 1g/12mL benzene, practically insoluble in petroleum ether
Viskositet 3.437 mPa.s (50°C)
Formel vikt 94.11
Ångtryck 0.4mbar at 20°C
Procent renhet 99%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Crystals or Fused Mass
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.