Läs mer
Phenol, ACS, 99+%, stab.
Beskrivning
Fenol används som en prekursor för cyklohexanon, plast, nonjoniska rengöringsmedel och farmaceutiska läkemedel som acetylsalicylsyra. Det fungerar som ett bedövningsmedel i kloraseptiska medel. Det reagerar med aceton för att få bisfenol-A som används vid syntes av polykarbonater och epoxidhartser. Det används också vid tillverkning av syntetiska hartser, färgämnen, läkemedel, syntetiska garvmedel, parfymer, smörjoljor och lösningsmedel. Inom molekylärbiologi används det vid extraktion av nukleinsyra från vävnader genom att använda vätske/flytande fenol-kloroform-extraktionsteknik. Det är en aktiv komponent i färgborttagningsmedel som används för att ta bort epoxi och polyuretan. Det används också vid framställning av kosmetika, hårfärger och preparat för ljusare hud. Inom medicinen är dess spray användbar för att hjälpa till med ont i halsen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenol |
| Namnnotering | Stabilized |
| Smältpunkt | 40°C to 43°C |
| Densitet | 1.071 g/mL |
| Kokpunkt | 181°C |
| Flampunkt | 79°C (175°F) |
| Odör | Sweet |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN1671 |
| Beilstein | 969616 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Caffeine
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: caffeine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.