Läs mer
Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol (125:24:1 Mixture, pH 4.3, Liq.), Fisher BioReagents™
Beskrivning
Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol (125:24:1 Mixture, pH 4.3, Liq.)
This mixture is used to purify total RNA from mixtures containing RNA, DNA, and protein.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol |
| Namnnotering | 125:24:1 Mixture |
| Merck Index | 15, 7354 |
| Procent renhet | ≥99% |
| Identifiering | Pass Test |
| Förpackning | Coated Amber Glass/Poison Pack |
| pH | 4.3 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Fysisk form | Liquid |