Läs mer
Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol (125:24:1 Mixture, pH 4.3, Liq.), Fisher BioReagents™
Produktkod. p-27592
Kvantitet:
100 mL
400 mL
Förpackning:
Coated Amber Glass/Poison Pack
Förpackningsstorlek:
100ml
400ml
Produktkod. 10205113
Brand: Fisher BioReagents BP1754I100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol (125:24:1 Mixture, pH 4.3, Liq.)
This mixture is used to purify total RNA from mixtures containing RNA, DNA, and protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-51-3
Molekylformel C5H12O
Molekylvikt (g/mol) 88.15
InChI-nyckel PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC-namn 3-methylbutan-1-ol
LEDER CC(C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol
Namnnotering 125:24:1 Mixture
Merck Index 15, 7354
Procent renhet ≥99%
Identifiering Pass Test
Förpackning Coated Amber Glass/Poison Pack
pH 4.3
Kvantitet 100 mL
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.